주요 문서
1.93663
Supelco
Magnesium chloride hexahydrate
EMPLURA®
동의어(들):
Magnesium chloride hexahydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
MgCl2 · 6H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
203.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChI key
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable