문서
1.93643
Supelco
Sodium acetate trihydrate
EMPLURA®
동의어(들):
Sodium acetate trihydrate, Acetic acid sodium salt trihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COONa · 3H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
136.08
Beilstein:
3732037
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
제품 라인
EMPLURA®
autoignition temp.
1112 °F
저장 온도
room temp
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Enzyme substrate for acetate kinase (EC 2.7.2.1)
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable