주요 문서
1.93421
Supelco
Periodic acid
EMPLURA®
동의어(들):
Periodic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H5IO6
CAS Number:
Molecular Weight:
227.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
제품 라인
EMPLURA®
저장 온도
room temp
SMILES string
[I](=O)(O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
InChI key
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93421.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable