주요 문서
1.93311
Supelco
Potassium sorbate
for analysis EMPARTA®
동의어(들):
Potassium sorbate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7KO2
CAS Number:
Molecular Weight:
150.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
solubility:
water: soluble 1.95 g/L at at 20 °C
Grade
Laboratory Reagent
vapor pressure
<0.01 hPa ( at 20 °C)
양식
solid
pH
7.75-7.77 ( at 20.1 °C, 68.2 °F)
mp
(Decomposes before melting)
solubility
water: soluble 1.95 g/L at at 20 °C
저장 온도
room temp
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
InChI key
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93311.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
1.93311.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable