추천 제품
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
InChI
1S/Al.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93282.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93282.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2