주요 문서
1.93249
Supelco
Potassium sulfate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Potassium sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
K2O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
174.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93249.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93249.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable