문서
1.93239
Supelco
Sodium molybdate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Sodium molybdate dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
MoNa2O4 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
241.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI key
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
1.93239.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93239.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93239.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable