문서
1.93020
Supelco
Benzoic acid
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
122.12
Beilstein:
636131
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
Grade
ACS reagent
vapor density
4.21 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 132 °C)
autoignition temp.
1061 °F
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
저장 온도
room temp
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93020.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazardCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1