문서
1.93018
Supelco
Oxalic acid dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
동의어(들):
Oxalic acid dihydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(COOH)2 · 2 H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
126.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
Grade
ACS reagent
저장 온도
room temp
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
1.93018.0521: 500 g , Minimum order quantity: 20
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1