주요 문서
1.73635
Supelco
Move DC Hand-held Colorimeter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116116
NACRES:
SE.11
제품명
Move DC,
제품 라인
Spectroquant®
Quality Level
기술
photometry: suitable
호환성
for use with Spectroquant® Move DC
저장 온도
15-25°C
일반 설명
Spectroquant®
The Spectroquant Move Cl2/O3/ClO2/CyA/pH mobile colorimeter is suitable for the detection of five essential parameters of water analysis: chlorine, ozone, chlorine dioxide, cyanuric acid and pH. This handy, battery-operated instrument comes with a carrying case and is designed for in-process and field work.
법적 정보
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
문서
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
소독 관리와 올바른 소독제 선택법에 대해 알아봅시다. 광도측정법 및 반사광측정법에 기반한 방법론과 기기 중에서 다양하게 선택할 수 있습니다.
관련 콘텐츠
식음료 업계에서의 HACCP 소독 관리는 제품 안전의 보장과 규정 준수에 중요합니다. 머크에서는 식음료 제조를 위한 소독 관리 및 위생 모니터링 절차에 사용되는 광범위한 제품을 제공합니다.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.