문서
1.67528
Supelco
PVDF Dip Tube
for sulphuric acid in 25L canisters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122409
NACRES:
NB.51
product name
Dip Tube (PVDF) for sulphuric acid in 25 L canisters,
저장 온도
no temp limit