Key Documents
1.50183
Supelco
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 250 mm × 10 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Hibar® 250-10, column L × I.D. 25 cm × 10 mm
파라미터
400 bar pressure
Quality Level
기술
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
컬럼 길이 × I.D.
25 cm × 10 mm
분리 기술
supercritical fluid (SFC)
일반 설명
HPLC column, customized packing, please specify packing material
저장 및 안정성
Storage temperature: no restrictions.
법적 정보
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany