Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Quality Level
무균
sterile; autoclaved
형태
liquid (ready-to-use)
유통기한
12 mo.
특징
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
포장
bottle of
pkg of (100 ml in 125 ml bottle with red flip cap and septum (10 bottles per box))
보틀(bottle) 용량
125 mL
병 용량
100 mL , filling volume
pH
7.1
응용 분야
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
호환성
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
저장 온도
2-25°C
적합성
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
특징 및 장점
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable