문서
1.46153
Millipore
TSA Cont. + Penase+LTHTh-ICR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
material
polystyrene plate
Quality Level
Agency
EP
USP
무균
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
형태
solid
특징
2D bar code
ready-to-use
깊이
55 mm
pH
7.3 ( in H2O)
응용 분야
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
저장 온도
20-25°C
적합성
bacteria
molds
yeasts
법적 정보
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC