주요 문서
1.46011
Millipore
B. Parker A. -LI EP+USP 22ml
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106217
무균
sterile
Quality Level
양식
solid
특징
ready-to-use
기술
microbiological culture: suitable
pH
6.8 ( in H2O)
응용 분야
bioburden testing
microbiology
pathogen testing
pharmaceutical
저장 온도
20-25°C
적합성
Staphylococcus spp. (spp.)
애플리케이션
Identification and enumeration of Staphylococcus aureusin in controlled environments
포장
90 mm settle plate with 22 ml filling volume (20 plates per box) for long incubation (LI)