주요 문서
144216
Universal Battery Charger
for use with RCS® Isolator
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122409
포장
pkg of 1 kit
응용 분야
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
호환성
for use with RCS® Isolator
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
일반 설명
940820 (RCS Isolator)
For charging the integrated 12 V NiMH batteries of the RCS Isolator operating unit
법적 정보
RCS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany