주요 문서
1.43023
Supelco
Sulfuric acid solution
0.02 N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
형태
liquid
농도
0.00999-0.01001 (mol/l)
색상
≤10, APHA
적합성
suitable for odor (odorless)
일반 설명
Volumetric solution
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°C)
Not applicable