문서
1.24513
Supelco
Bathophenanthroline
GR for analysis
동의어(들):
Bathophenanthroline, 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H16N2
CAS Number:
Molecular Weight:
332.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
216-767-1
Quality Level
형태
solid
mp
215-220 °C
벌크 밀도
400 kg/m3
저장 온도
15-25°C
InChI
1S/C24H16N2/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
InChI key
DHDHJYNTEFLIHY-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 217 - 222 °C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable