문서
1.15966
Supelco
Amberlite IR-120 Ion Exchange Resin
sodium form, 15-50 mesh, strongly acidic
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
Ion exchanger Amberlite IR-120, (strongly acidic cation exchanger, Na⁺ form)
Quality Level
형태
resin
기술
HPLC: suitable
LPLC: suitable
기질
PS-DVB
기질 활성군
SCX
입자 크기
300-1180 μm
pH
8-10 ( in H2O)
density
1.28 g/cm3
분리 기술
cation exchange
저장 온도
15-25°C
분석 메모
Description: light yellow to brown spherules
Total capacity: ≥ 1.9 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
법적 정보
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3