주요 문서
1.14441
Supelco
Chromate Test Kit, colorimetric
0.10-1.6 mg/L (Cr), 0.22-3.6 mg/L (CrO₄²⁻), MQuant®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116116
NACRES:
NA.24
제품명
Chromate Test, colorimetric, 0.10-1.6 mg/L (Cr), 0.22-3.6 mg/L (CrO42-), for use with MCOLORTEST®
특정 분석물질
chromate
Quality Level
측정 범위
0.10-1.6 mg/L (Cr)
0.22-3.6 mg/L (CrO42-)
호환성
for use with MCOLORTEST®
검출 방법
colorimetric
저장 온도
15-25°C
일반 설명
Method: colorimetric with color card and comparator block with short test tubes 0.10 - 0.20 - 0.30 - 0.45 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.3 - 1.6 mg/l Cr 0.22 - 0.45 - 0.67 - 1.0 - 1.3 - 1.8 - 2.2 - 2.9 - 3.6 mg/l CrO₄²⁻ MColortest®
법적 정보
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3