Key Documents
1.12406
Sigma-Aldrich
Tungsten
fine powder 99+
동의어(들):
Tungsten
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
W
CAS Number:
Molecular Weight:
183.84
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141747
EC 인덱스 번호:
231-143-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
solid
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
3370 °C
벌크 밀도
4000 kg/m3
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Particle size (< 20 µm): ≥ 80 %
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable