주요 문서
1.12392
Sigma-Aldrich
Vanadium
powder 99+
동의어(들):
Vanadium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
V
CAS Number:
Molecular Weight:
50.94
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141749
EC 인덱스 번호:
231-171-1
Quality Level
양식
solid
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1710 °C
density
6.11 g/cm3 at 18.7 °C
벌크 밀도
4000 kg/m3
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/V
InChI key
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Identity (elemental analysis): conform
Purity (metal base): ≥ 99.0 %
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable