주요 문서
1.12220
Supelco
Lanthanum(III) oxide
EMPLURA®
동의어(들):
Lanthanum(III) oxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
La2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
325.81
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
EC 인덱스 번호:
215-200-5
NACRES:
NA.21
Quality Level
제품 라인
EMPLURA®
분석
≥99.5% (the ignited basis substance, complexometric)
양식
solid
효능
>9968 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
2315 °C
density
6.51 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
1300 kg/m3
저장 온도
no temp limit
SMILES string
[La+3].[La+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2La.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
MRELNEQAGSRDBK-UHFFFAOYSA-N
결합
Replaces: LX0045-2; LX0045
분석 메모
Assay (complexometric, on of the ignited basis substance): ≥ 99.5 %
법적 정보
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable