문서
1.09693
Supelco
Methyl laurate
reference substance for gas chromatography
동의어(들):
Methyl laurate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H26O2
CAS Number:
Molecular Weight:
214.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-911-3
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
형태
liquid
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>204 °C
mp
5 °C
전이 온도
flash point 115.6 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): conforms
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
282.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
139 °C - closed cup