주요 문서
1.09646
Supelco
Benzene
동의어(들):
Benzol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6
CAS Number:
Molecular Weight:
78.11
Beilstein:
969212
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor density
2.77 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
양식
liquid
autoignition temp.
1043 °F
expl. lim.
8 %
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
5.5 °C (lit.)
density
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
표적 기관
Blood
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
-11 °C