추천 제품
Grade
ACS reagent
저장 온도
20-25°C
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
HPNMFZURTQLUMO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-14.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-26 °C - closed cup