문서
1.04480
Supelco
Mercury(II) sulfate
for analysis EMSURE® ACS
동의어(들):
Mercury(II) sulfate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
HgO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
296.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
231-992-5
NACRES:
NA.21
Grade
ACS reagent
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.0% (complexometric)
형태
solid
autoignition temp.
>450 °C
산화 잔류물
≤0.02%
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
density
6.470 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
670 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
양이온 미량물
Fe: ≤0.005%
Hg+: ≤0.15%
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
분석 메모
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mercury (I) (as Hg): ≤ 0.15 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable