추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
Agency
reag. Ph. Eur.
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.0% (complexometric)
형태
solid
효능
26 mg/kg LD50, oral (Rat)
75 mg/kg LD50, skin (Rat)
산화 잔류물
≤0.01%
mp
54.6 °C (anhydrous substance)
density
3.89 g/cm3 at 20.2 °C
벌크 밀도
1200 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
양이온 미량물
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/Hg.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI key
KVICROHOONHSRH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Residue after reduction: ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable