1.04316
Buffered Peptone Water
NutriSelect® Prime, ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA BAM, EP, powder, Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, pkg of 500 g
동의어(들):
NutriSelect® prime Buffered Peptone Water halal acc. ISO 6579, ISO 6887, ISO 21528, ISO 22964, FDA-BAM and EP
About This Item
추천 제품
Agency
EP
ISO 21528
ISO 22964
ISO 6579
ISO 6887
Quality Level
규정 준수
FDA BAM
형태
powder
포장
pkg of 500 g
제조업체/상표
NutriSelect® Prime
기술
microbiological culture: suitable
pH
7.0 ± 0.2 (25.0 °C)
응용 분야
food and beverages
저장 온도
15-25°C
적합성
nonselective for bacteria
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The phosphate buffer system maintains the pH during the pre-enrichment period and prevents bacterial damage caused by changes in the pH of the medium.
Peptone acts as a source of carbon, nitrogen, vitamins, and minerals whilst sodium chloride maintains the osmotic balance.
애플리케이션
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
시험 성적서(COA)
문서
배양 배지에 있어 숨겨진 비 할랄 성분을 할랄 인증 생산 지역으로 가져갈 경우의 영향과 할랄 인증 배지가 이러한 위험을 피하는 방법을 알아보겠습니다. 할랄 인증 생산지역에서 인증이 취소될 위험 없이 미생물학적 품질 관리(QC) 테스트를 수행하세요.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.