Quality Level
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
구성
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
solubility
150 g/L
벌크 밀도
350 kg/m3
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C37H36N2O10S3.2Na/c1-3-38(24-26-7-5-9-33(21-26)50(41,42)43)30-15-11-28(12-16-30)37(35-20-19-32(40)23-36(35)52(47,48)49)29-13-17-31(18-14-29)39(4-2)25-27-8-6-10-34(22-27)51(44,45)46;;/h5-23H,3-4,24-25H2,1-2H3,(H3-,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
InChI key
XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 622 - 626 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 1360 - 1610
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability for microscopy: passes test
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Muta. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
352.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
178 °C - closed cup