์ถ์ฒ ์ ํ
์ ์ฅ ์จ๋
no temp limit
Quality Level
์ผ๋ฐ ์ค๋ช
Glass beads can be used to purify, enrich or separate samples of solids, liquids or gases. They offer excellent batch consistency to ensure reliable, reproducible results.
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
Glass beads 4 mm can be used as a supporting layer in a fluidized bed reactor. It is also used in shaken glass cultures to promote quick bacterial growth and reduce the formation of aggregates.
๋ถ์ ๋ฉ๋ชจ
Identity: conforms
์ํ ์ฑ์ ์(COA)
์ ํ์ ๋กํธ/๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ฅผ ์ ๋ ฅํ์ฌ ์ํ ์ฑ์ ์(COA)์ ๊ฒ์ํ์ญ์์ค. ๋กํธ ๋ฐ ๋ฐฐ์น ๋ฒํธ๋ ์ ํ ๋ผ๋ฒจ์ ์๋ โ๋กํธโ ๋๋ โ๋ฐฐ์นโ๋ผ๋ ์ฉ์ด ๋ค์์ ์ฐพ์ ์ ์์ต๋๋ค.
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์ด๋ฏธ ์ด๋ํ ๊ณ ๊ฐ
Fouling mitigation in Anaerobic Membrane Bioreactor using fluidized glass beads: Evaluation fitness for purpose of ceramic membranes
Journal of Membrane Science , 537, 69-82 (2017)
Growth characteristics and morphological changes of fish pathogen Nocardia seriolae in submerged culture
Aquaculture Science, 58(3), 429-431 (2010)
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.