주요 문서
1.02768
Supelco
Copper(II) oxide
granular for analysis EMSURE®
동의어(들):
Copper(II) oxide, Copper monoxide granulated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
CuO
CAS Number:
Molecular Weight:
79.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
EC 인덱스 번호:
215-269-1
Quality Level
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.0% (complexometric)
양식
solid
효능
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
불순물
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
1326 °C (decomposition)
density
6.48 g/cm3 at 25 °C
벌크 밀도
500 kg/m3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.015%
양이온 미량물
Cr: ≤0.05%
Fe: ≤0.05%
N: ≤0.002%
Pb: ≤0.05%
excess alkali:, passes test
저장 온도
no temp limit
InChI
1S/Cu.O
InChI key
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.02 %
Free Alkali: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Total sulfur (as sulphates): ≤ 0.015 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
법적 정보
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1