문서
1.02103
Supelco
Calcium lactate
for soil tests
동의어(들):
Calcium lactate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
308.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
248-953-3
Quality Level
autoignition temp.
610 °C
효능
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
240 °C
solubility
50 g/L
벌크 밀도
300‑500 kg/m3
저장 온도
15-25°C
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2
InChI key
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYSA-L
일반 설명
for soil tests
분석 메모
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance)≥ 98 %Identity (IR-spectrum)passes testpH-value (5 %; water)6 - 7K (Potassium)≤ 0.01 %Phosphate (PO₄)≤ 0.002 %Water (according to Karl Fischer)22 - 30 %
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
프로토콜
LUFA와 유사한 CAL 완충제로 추출 후 혼탁도 측정
Turbidimetric determination subsequent to extraction with CAL buffer analogous LUFA.