문서
1.02071
SAFC
Calcium carbonate
for optical glass
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CaCO3
CAS Number:
Molecular Weight:
100.09
Beilstein:
8008338
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
207-439-9
Quality Level
형태
solid
효능
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
입자 크기
75 μm
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
mp
825 °C (decomposition)
solubility
0.017 g/L
density
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
벌크 밀도
300‑1400 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI key
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
for optical glass
애플리케이션
Calcium carbonate for optical glass. CAS 471-34-1, chemical formula CaCO₃.
분석 메모
Assay (complexometric)≥ 99.0 %Cr (Chromium)≤ 0.00007 %Fe (Iron)≤ 0.0007 %Particle size (< 75 µm)about 100