Key Documents
1.01262
Supelco
Water
for inorganic trace analysis, suitable for UV/Vis spectroscopy, Ultrapur
동의어(들):
DI water, Deionized water
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NB.21
product name
Water, Ultrapur
Grade
for inorganic trace analysis
Quality Level
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
형태
liquid
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 6
1 of 6
문서
Spectroquant®철 검사 - 음용수, 광천수, 지하수, 용천수 내 철의 측정을 위한 ICP 또는 AAS에 대한 적절한 대안
Spectroquant® Iron Test - a suitable alternative to ICP or AAS for determination of iron in drinking water, mineral water, groundwater, and spring water.
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
모두 보기
프로토콜
산업 공장 및 장비의 효율성은 지속 가능한 경제적 운영의 기본 전제조건 중 하나입니다. 파이프, 보일러 및 터빈 내 원치 않는 침착물의 침적(즉, 스케일)은 silicate가 주요 원인이며, 이것은 피할 수 있는 문제입니다. 빠르고 민감한 검사는 이런 위험을 제어할 수 있도록 보장합니다.
Rapid and sensitive test for silicate-induced scale deposits ensures industrial plant efficiency and sustainability.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.