주요 문서
1.00720
Supelco
Sulfuric acid fuming 65% SO3
동의어(들):
Sulfuric acid fuming 65% SO3, Oleum
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 L
₩1,114,775
₩1,114,775
예상 입고일2025년 9월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 L
₩1,114,775
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H2O4S · SO3 (1:2)
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
NACRES:
NA.21
₩1,114,775
예상 입고일2025년 9월 22일세부사항
벌크 견적 요청
vapor pressure
105 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
viscous liquid
농도
64-66% (acidimetric, free SO3)
무기 잔류물
≤0.02%
색상
clear to turbid colorless to brownish
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
64 °C/1013 hPa
mp
1 °C
density
1.99 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
InChI key
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Color (visual): colourless to brownish
Appearance of substance (visual): clear to turbid
Content of free SO₃ (acidimetric): 64 - 66 %
Residue on ignition: ≤ 0.02 %
The product may be present as a cloudy viscous liquid and form fine suspended particles
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable