07-1520
Anti-phospho-Grb10 (Ser501/Ser503) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
growth factor receptor-bound protein 10, OTTHUMP00000197988, OTTHUMP00000197989, OTTHUMP00000197990, OTTHUMP00000197991, OTTHUMP00000197992, OTTHUMP00000197993, OTTHUMP00000197994, GRB10 adapter protein, GRB10 adaptor protein, maternally expressed gene 1
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
mouse, horse, pig
종 반응성(상동성에 의해 예측)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
기술
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer501/pSer503)
유전자 정보
human ... GRB10(2887)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Metabolism
Glucose/Glycogen Metabolism
품질
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Grb10 in 10 µg of insulin untreated and treated mouse embryonic fibroblast cell lysates.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Insulin untreated and treated mouse embryonic fibroblast cell lysates
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable