05-1059
Anti-phospho-p38α(Thr180/Tyr182) Antibody, clone 8.78.8, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 8.78.8, from rabbit
동의어(들):
CSAID-binding protein, Csaids binding protein, Cytokine suppressive anti-inflammatory drug-binding protein, MAP kinase MXI2, MAP kinase p38 alpha, MAX-interacting protein 2, Mitogen-activated protein kinase p38 alpha, cytokine suppressive anti-inflammato
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
8.78.8, monoclonal
종 반응성
human, vertebrates, mouse
기술
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pThr180/pTyr182)
유전자 정보
human ... MAPK14(1432)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
MAP Kinases
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
품질
Western Blot Analysis: 1:5,000-1:10,000 dilution of this antibody was used to detect p38 phosphorylated on Thr180/Tyr182 in anisomycin-treated HeLa and NIH/3T3 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable