주요 문서
MAT502731804
Matrix Scientific
1,1'-(Methylimino)dipropan-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
bp
103-104/6 Torr
density
0.9568/20
Iupac Name
1,1'-(methylazanediyl)bis(propan-2-ol)
Inchi Code
1S/C7H17NO2/c1-6(9)4-8(3)5-7(2)10/h6-7,9-10H,4-5H2,1-3H3
InChI key
XKQMKMVTDKYWOX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient/argon
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/159605.html
Boiling point
103-104/6 Torr
density
0.9568/20
MSDS
https://www.matrixscientific.com/159605.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)