주요 문서
MAT424017031
Matrix Scientific
4-Ethyl-4'-methoxybenzophenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
51-54
Iupac Name
(4-ethylphenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C16H16O2/c1-3-12-4-6-13(7-5-12)16(17)14-8-10-15(18-2)11-9-14/h4-11H,3H2,1-2H3
InChI key
SFHFSYOQXXNZCP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/103355.html
Melting Point
51-54
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/103355.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)