주요 문서
MAT379356290
Matrix Scientific
1,6-Diphenylhexane-1,3,4,6-tetrone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
294.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2Z,4Z)-3,4-dihydroxy-1,6-diphenyl-2,4-hexadiene-1,6-dione
Inchi Code
1S/C18H14O4/c19-15(13-7-3-1-4-8-13)11-17(21)18(22)12-16(20)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
DXOCHFDLWWHNBR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/080433.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/080433.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)