주요 문서
MAT372247809
Matrix Scientific
2-(16,18-Dioxo-17-azapentacyclo[6.6.5.0~2,7~.0~9,14~.0~15,19~]-nonadeca-2,4,6,9,11,13-hexaen-17-yl)-4-methylpentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
389.45
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(12,14-dioxo-9,10-dihydro-9,10-[3,4]epipyrroloanthracen-13-yl)-4-methylpentanoic acid
Inchi Code
1S/C24H23NO4/c1-12(2)11-17(24(28)29)25-22(26)20-18-13-7-3-4-8-14(13)19(21(20)23(25)27)16-10-6-5-9-15(16)18/h3-10,12,17-21H,11H2,1-2H3,(H,28,29)
InChI key
PGJVHPHCIWSPOX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/077148.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/077148.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)