주요 문서
MAT364047689
Matrix Scientific
1-Benzyl-piperazine-2-carboxylic acid methylamide dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
306.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-benzyl-N-methyl-2-piperazinecarboxamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19N3O.2ClH/c1-14-13(17)12-9-15-7-8-16(12)10-11-5-3-2-4-6-11;;/h2-6,12,15H,7-10H2,1H3,(H,14,17);2*1H
InChI key
FMIDYDDGZJPDAS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/067977.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/067977.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)