주요 문서
MAT333119927
Matrix Scientific
1,3-Dihydroxy-5-methoxy-9H-xanthen-9-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.23
MDL number:
mp
303-304
Iupac Name
1,3-dihydroxy-5-methoxy-9H-xanthen-9-one
Inchi Code
1S/C14H10O5/c1-18-10-4-2-3-8-13(17)12-9(16)5-7(15)6-11(12)19-14(8)10/h2-6,15-16H,1H3
InChI key
CCLPDGXDCPXOCN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/064750.html
Melting Point
303-304
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/064750.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)