주요 문서
MAT309666426
Matrix Scientific
1,3-Benzodioxole-5,6-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
95-97
Iupac Name
1,3-benzodioxole-5,6-diamine
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c8-4-1-6-7(2-5(4)9)11-3-10-6/h1-2H,3,8-9H2
InChI key
SNHKEQOYVVRBQO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/056310.html
Melting Point
95-97
MSDS
https://www.matrixscientific.com/056310.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)