주요 문서
MAT246516332
Matrix Scientific
3-(2-Methoxyphenoxy)pyrrolidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.71
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(2-methoxyphenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-13-10-4-2-3-5-11(10)14-9-6-7-12-8-9;/h2-5,9,12H,6-8H2,1H3;1H
InChI key
PBHMIXXPBVOEIW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050668.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050668.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)