주요 문서
MAT239354895
Matrix Scientific
Methyl 5-bromo-2-{[(ethylamino)carbonyl]-amino}benzenecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
301.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-{[(ethylamino)carbonyl]amino}benzoate
Inchi Code
1S/C11H13BrN2O3/c1-3-13-11(16)14-9-5-4-7(12)6-8(9)10(15)17-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H2,13,14,16)
InChI key
OBVDAIILFSGSKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/047813.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/047813.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)