주요 문서
MAT238926420
Matrix Scientific
(2-Methyl-3-phenyltetrahydro-5-isoxazolyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
78-84
Iupac Name
(2-methyl-3-phenyl-5-isoxazolidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-12-11(7-10(8-13)14-12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-11,13H,7-8H2,1H3
InChI key
GXPUVYUVPAHTIV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/044070.html
Melting Point
78-84
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/044070.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)