주요 문서
MAT196009664
Matrix Scientific
{[4-(2-Methoxyethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]-methyl}amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[4-(2-methoxyethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]methanamine
Inchi Code
1S/C9H19NO2/c1-11-5-2-9(8-10)3-6-12-7-4-9/h2-8,10H2,1H3
InChI key
ASAQIHMTUYVBOL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/040298.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/040298.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)