주요 문서
MAT188490794
Matrix Scientific
Ethyl 4-cyclohexyl-2,4-dioxobutanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 4-cyclohexyl-2,4-dioxobutanoate
Inchi Code
1S/C12H18O4/c1-2-16-12(15)11(14)8-10(13)9-6-4-3-5-7-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
AENZJLQZKJPTQT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/034887.html
픽토그램
MSDS
https://www.matrixscientific.com/034887.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)